Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Product Code. 10022740 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
2.5 L
Unit Size:
100mL
2.50L
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10022740 800 mL 800mL
10410301 100 mL 100mL
11915451 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10022740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 212918000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    366.00€ / 800mL
    Risparmia 28.00€
    7% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydroxide
Nota nome 1M Solutionin Methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto di fusione -98.0°C
Densità 0.9100g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.3775
Gravità specifica 0.91
Formula molecolare C16H37NO
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NOH
Numero MDL MFCD00009425
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutylazanium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Peso formulazione 259.46
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.