Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% (1.5M) solution in water
Codice prodotto. 10459480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10459480 250 g Plastic bottle 250g
10782791 50 g Plastic bottle 50g
10782601 1 kg Plastic bottle 1kg
10430364 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10459480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176612500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydroxide
Nota nome 40 wt.% Solution in Water
CAS 2052-49-5, 7732-18-5
Colore White to Yellow
Densità 0.9950g/mL
Punti di ebollizione >100.0°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C16H37NO
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NOH
Numero MDL MFCD00009425
Quantità 250 g
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravità specifica 0.995
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutylazanium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Peso formulazione 259.46
Percent Purity 38 to 42% (Total base)
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.