Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% (1.5M) solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium hydroxide |
| Nota nome | 40 wt.% Solution in Water |
| CAS | 2052-49-5, 7732-18-5 |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 0.9950g/mL |
| Punti di ebollizione | >100.0°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C16H37NO |
| Formula lineare | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Numero MDL | MFCD00009425 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.