Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in methanol
Codice prodotto. 10130182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10130182 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10242902 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10339323 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10130182 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.85€
    84.40€ / 100mL
    Risparmia 6.45€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydroxide
Nota nome 40 wt.% solution in methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Punto di fusione -98.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H37NO
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NOH
Numero MDL MFCD00009425
Quantità 100 mL
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravità specifica 0.91
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutylazanium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Peso formulazione 259.46
Percent Purity ≥40%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.