Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15697350 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15697350
Marca: Honeywell-Fluka 86832100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2052-49-5
Formula molecolare C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.48
Numero MDL MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC Name tetrabutylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydroxide solution
Formula lineare (CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Quantità 100 mL
Numero UN UN3267
Beilstein 3571228
Peso formulazione 259.47g/mol