Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Titrant, 0.4M in Water, HPLC Grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography, Phase transfer catalyst
Specifica
Specifica
| Absorbance | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm |
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium hydroxide titrant |
| Colore | Undesignated |
| Nota nome | 0.4M in Water |
| Formula lineare | (CH3(CH2)3)4NOH |
| Beilstein | 04, II, 634 |
| Concentrazione | 0.37 to 0.43M |
| Fieser | 05,645; 11,500 |
| Densità | 0.85 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.