Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Titrant, 0.4M in Water, HPLC Grade
Codice prodotto. p-195770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10055680
Marca: Thermo Scientific 420121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-49-5
Formula molecolare C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.48
Numero MDL MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Colore Undesignated
Nota nome 0.4M in Water
Formula lineare (CH3(CH2)3)4NOH
Beilstein 04, II, 634
Concentrazione 0.37 to 0.43M
Fieser 05,645; 11,500
Densità 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name tetrabutylazanium hydroxide
Peso formulazione 259.47
Grado HPLC
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.