Learn More
Tetrabutylammonium iodide, 98%
Codice prodotto. 10498700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10498700 25 g Bottiglia in vetro 25g
10225830 100 g Bottiglia in vetro 100g
10773541 500 g Bottiglia in vetro 500g
11985441 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10498700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.15€
    22.60€ / 25g
    Risparmia 1.55€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 311-28-4
Formula molecolare C16H36IN
Molecular Weight (g/mol) 369.38
Numero MDL MFCD00011636
InChI Key DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
IUPAC Name tetrabutylazanium;iodide
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium iodide
Punto di fusione 141°C to 150°C
Colore White to Cream
Residuo della combustione 1% max.
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NI
Quantità 25 g
Fieser 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Informazioni di solubilità Solubility in water: <5%
Peso formulazione 369.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.