Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium perchlorate |
| Colore | White |
| Nota nome | Contains Max. 10% Water |
| Punto di fusione | 210.0°C |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Informazioni di decomposizione | 290°C |
| Formula lineare | (CH3(CH2)3)4NClO4 |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol |
| Vedi altri risultati |