Learn More
Tetrabutylammonium phosphate monobasic, 0.4M solution in acetonitrile, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
| CAS | 5574-97-0, 75-05-8 |
| Punto di fusione | -48.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8280g/mL |
| Punti di ebollizione | 81.0°C to 82.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 2°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula molecolare | C16H38NO4P |
| Formula lineare | (CH3(CH2)3)4NH2PO4 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrabutylammonium phosphate monobasic, 0.4M solution in acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.