Learn More
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, 98%
Codice prodotto. 10010951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010951 100 g Plastic bottle 100g
10770585 5 g Glass Bottle 5g
10123201 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10010951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 353091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    197.00€ / 100g
    Risparmia 6.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 429-42-5
Formula molecolare C16H36BF4N
Molecular Weight (g/mol) 329.27
Numero MDL MFCD00011634
InChI Key NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC Name tetrabutylazanium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Nota nome 95%
Punto di fusione 156°C to 163°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 04, III, 293
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,1g/10 mL methanol
Peso formulazione 329.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder