Learn More
Tetrabutylammonium Tribromide, TRC
Codice prodotto. 30416882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416882 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416882 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29126010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Tribromide
CAS 38932-80-8
Formula molecolare C16H36Br3N
Quantità 10 g
Sinonimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium Tribromide
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Br
Molecular Weight (g/mol) 482.18
Peso formulazione 479.0398
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.