Learn More
Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H36P.C10H3F17O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h5-16H2,1-4H3;1H2,(H,28,29)/q+1;/p-1 |
| Peso formulazione | 736.2338 |