Learn More
Tetrabutylphosphonium Hydroxide (40% in Water), TRC
Codice prodotto. 30415400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415400 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2825605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylphosphonium Hydroxide
CAS 14518-69-5
Formula molecolare C16 H36 P . H O
Quantità 5 g
Sinonimo Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
InChI Formula InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutylphosphanium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 276.438
Peso formulazione 276.258
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %