Learn More
Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Codice prodotto. 11955871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955871 100 mL Plastic Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 395031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    124.00€ / 100mL
    Risparmia 9.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS 14518-69-5, 7732-18-5
Punto di fusione 15.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9990g/mL
Imballaggio Plastic Bottle
Formula molecolare C16H37OP
Numero MDL MFCD00068456
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.999
Sinonimo tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tetrabutylphosphanium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 276.45
PubChem CID 84487
Peso formulazione 276.44
Percent Purity 37.5 to 42.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.