Learn More
Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium(I), 97%
Codice prodotto. 10563561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10563561 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10042580 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10563561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197602500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14523-22-9
Formula molecolare C4Cl2O4Rh2
Molecular Weight (g/mol) 388.75
Numero MDL MFCD00135610
InChI Key FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC Name bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Punto di fusione 121.0°C
Colore Brown to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Rh)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [Rh(CO)2Cl]2
Quantità 250 mg
Numero UN 2811
Indice di Merck 15, 8312
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents (except, aliphatic hydrocarbons)
Peso formulazione 388.76
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Needles