Learn More
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10462971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10462971
Marca: Thermo Scientific Acros 411070010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate, >-49.0% (Au), HAuCl4.3H2O, CAS Number-16961-25-4, Gold trichloride Acid Trihydrate, Chloroauric Acid Trihydrate, 1g, Orange, 393.83, ACS Reagent, GHS Signal Word: Danger | CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16961-25-4
Formula molecolare AuCl4H
Molecular Weight (g/mol) 339.77
InChI Key VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate
Colore Orange
Forma fisica Solid
Quantità 1 g
Formula lineare HAuCl4·3H2O
Indice di Merck 15,212
Sinonimo Chloroauric Acid Trihydrate, Gold trichloride Acid Trihydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 393.83
Percent Purity ≥49.0% (Au)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.