Learn More
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11304517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304517 10 g 10g
11324517 2 g 2g
11314517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11304517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039594.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 31011-57-1 | Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti | Molecular Weight: 333.881 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31011-57-1
Formula molecolare C8H16Cl4O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 333.881
Numero MDL MFCD00077884
InChI Key LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium, tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium iv, bis tetrahydrofuran ; titanium tetrachloride, titanium iv chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 10958563
IUPAC Name oxolane;tetrachlorotitanium
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Punto di fusione 126°C to 128°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN2925
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water
Peso formulazione 333.91
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline or Powder