Learn More
Tetrachloroethylene, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10254900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio unitSize
10254900 500 mL Glass Bottle 500mL
10676722 1 L Glass Bottle 1L
10397160 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10469803 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10254900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138015000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.40€
    52.80€ / 500mL
    Risparmia 1.60€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tetrachloroethylene, 99%, C2Cl4, CAS Number-127-18-4, ankilostin, carbon dichloride, ethene, tetrachloro, ethylene tetrachloride, perc, perchlorethylene, perchloroethylene, tetrachlorethylene, tetrachloroethene, tetrachloroethylene, 1L, 0.003% max. (NaOH), 98.5% min. (GC), 01, 187 | CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formula molecolare C2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 165.82
Numero MDL MFCD00000834
InChI Key CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethene
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Materiale o nome chimico Tetrachloroethylene
Alcalinità 0.003% max. (NaOH)
Punto di fusione -22.0°C
Densità 1.6250g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 122.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare Cl2C=CCl2
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 187
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Indice di Merck 15, 9335
Gravità specifica 1.625
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Viscosità 0.89 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 165.83
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.