Learn More
Tetrachloroethylene, Technical, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073601
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
1,1,2,2-tetrachloroethene
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
1,1,2,2-tetrachloroethene
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Punto di fusione -22°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 120°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 165.83g/mol
Pressione del vapore 18mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrachloroethylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.