Learn More
Tetrachloroethylene, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15107193 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15107193 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15107193 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 936003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1046.90€
    691.34€ / 4L
    Risparmia 355.56€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures
    For use in Gas Chromatography (GC), Trace Hydrocarbon Analysis by IR Spectrophotometry; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C2Cl4
Numero MDL MFCD00000834
Quantità 4 L
Gravità specifica 1L = 1.62kg
Sinonimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI Key CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethene
Molecular Weight (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Peso formulazione 165.83
Percent Purity ≥99.8%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Etilene Tetracloro
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .