Learn More
Tetrachloroethylene, UV Spectroscopy, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10305820 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10305820 2.5 L Flacone in vetro rivestito in plastica 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10305820 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0605/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
CAS 127-18-4
Punto di fusione -22°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 120°C
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Formula molecolare C2Cl4
Numero MDL MFCD00000834
Quantità 2.5 L
Sinonimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI Key CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethene
Molecular Weight (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Peso formulazione 165.83g/mol
Pressione del vapore 18mbar at 20°C
Forma fisica Liquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrachloroethylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.