Learn More
Tetrachlorohydroquinone, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11449064 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11449064 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11449064 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521865101
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Formula molecolare C6H2Cl4O2
Quantità 100 g
Sinonimo tetrachlorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrachlorohydroquinone, dihydro-p-chloranil, tetrachloro-p-benzohydroquinone, tetrachlorobenzoquinol, nordrosophilin a, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzenediol, perchlorohydroquinone, hydroquinone, tetrachloro, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro
InChI Key STOSPPMGXZPHKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl)O
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 247.88
PubChem CID 66603
ChEBI CHEBI:17042
Peso formulazione 247.89