Learn More
Tetrachlorophthalic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10408510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10408510 250 g Plastic bottle 250g
10225680 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10408510 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157792500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-08-8 , 118-74-1
Formula molecolare C8Cl4O3
Molecular Weight (g/mol) 285.89
Numero MDL MFCD00005920
InChI Key AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrachloro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachlorophthalic anhydride
Nota nome 98%
Punto di fusione 254.0°C to 258.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 349.0°C to 354.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Beilstein 17, 484
Fieser 15,300
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.8 mg/l (21°C). Other solubilities: hydrolysis to acid in water
Peso formulazione 285.89
Percent Purity 98%
Materia insolubile 0.5% max. (10 g in 100 ml 1 M NaOH)
Forma fisica Flakes