Learn More
Tetrachlorophthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30415102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415102 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415102 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT291510250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachlorophthalic Anhydride
CAS 117-08-8
Formula molecolare C8Cl4O3
Quantità 250 g
Sinonimo Tetrachlorophthalic Anhydride, 1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic Anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 1484, Niagathal, Tetrachlorophthalic Acid Anhydride
InChI Formula InChI=1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrachloro-2-benzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 285.9
Peso formulazione 283.8602