Learn More
Tetrachlorosilane, TRC
Codice prodotto. 30410622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT30201525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachlorosilane
CAS 10026-04-7
Formula molecolare SiCl4
Quantità 25 g
Sinonimo Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride
InChI Formula InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name tetrachlorosilane
Molecular Weight (g/mol) 169.9
Peso formulazione 167.8523