Learn More
Tetrachlorosilane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrachlorosilane |
| CAS | 10026-04-7 |
| Formula molecolare | SiCl4 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride |
| InChI Formula | InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4 |
| SMILES | Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | tetrachlorosilane |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.9 |
| Peso formulazione | 167.8523 |