Learn More
WTW™ TetraCon™ 325-15 Standard Conductivity Cell
Codice prodotto. 10009780
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
15 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
10009780 15 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10009780 Fornitore WTW™ N. del fornitore 301973
Spedizione stimata: 30-12-2026
The universally usable conductivity measuring cells by WTW set standard in the conductivity measurement. Their 4 electrode technology makes them insensitive to pollution, uninfluenced by polarization effects and therefore precise and reliable in any conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.475 cm-1
Da utilizzare con (applicazione) For conductivity measurements at depths down to 20m
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 90°C
Tipo Standard Conductivity Cell
Diametro (sistema metrico) corpo 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 15 m
Materiale Epoxy, Graphite
Include 4-electrode, temperature sensor, 15m Length cable and waterproof plug
Protezione IP IP68
Modello TetraCon™ 325-15