Learn More
WTW™ Cella conduttimetrica standard TetraCon™ 325
Codice prodotto. 10069160
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Epoxy/grafite
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10069160 Epoxy/grafite Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10069160 Fornitore WTW™ N. del fornitore 301960
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these conductivity cells for precise and reliable measurements in any conditions. WTW™ TetraCon™ 325 Standard Conductivity Cells feature 4 electrode technology makes them insensitive to pollution, uninfluenced by polarization effects.
  • 4 electrode graphite cell with 1.5 m cable
  • No measuring errors due to cable, polarization effects or changes of the electrical edge field
  • Highest precision and linearity
  • Long-term stable cell constant thanks to graphite electrodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.475 cm–1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 90 °C
Tipo Cella di conducibilità standard
Diametro (sistema metrico) corpo 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Materiale Epoxy/grafite
Include 4 elettrodi, sensore di temperatura, cavo da 1.5 m e spina impermeabile
Protezione IP IP68
Modello TetraCon™ 325