Learn More
Tetracontane, 98%
Codice prodotto. 11974401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11974401 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10155370 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11974401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309160025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4181-95-7
Formula molecolare C40H82
Molecular Weight (g/mol) 563.10
Numero MDL MFCD00015267
InChI Key KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
IUPAC Name tetracontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracontane
Punto di fusione 80.0°C to 83.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)38CH3
Quantità 2.5 g
Beilstein 01,III,592
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in petroleum ether
Peso formulazione 563.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Flaky Solid