Learn More
MedChemExpress Tetracosactide
Codice prodotto. 16411798
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411798 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411798 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0060
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Specifica
Purezza 98.04%
CAS 16960-16-0
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Peso molecolare 2933.44 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Tetracosactrin