Learn More
MedChemExpress Tetracosactide
Codice prodotto. 16409348
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409348 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409348 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0060
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Specifica
Purezza 98.04%
CAS 16960-16-0
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Peso molecolare 2933.44 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Tetracosactrin