Learn More
Tetracosane, 99%
Codice prodotto. 10725981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10725981 25 g Plastic bottle 25g
10103670 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10725981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138040250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-31-1
Formula molecolare C24H50
Molecular Weight (g/mol) 338.65
Numero MDL MFCD00009352
InChI Key POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC Name tetracosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracosane
Nota nome 99%
Punto di fusione 49°C to 52°C
Colore White
Punti di ebollizione 391°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3(CH2)22CH3
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 338.65
Percent Purity 99%
Forma fisica Shiny Flakes