Learn More
Tetracosanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10624912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624912 1 g Bottiglia in vetro 1g
10549263 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10046253 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10624912 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215640010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 557-59-5 | C24H48O2 | 368.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-59-5
Formula molecolare C24H48O2
Molecular Weight (g/mol) 368.63
Numero MDL MFCD00002810
InChI Key QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lignoceric acid, unii-rk3vcw5y1l, n-tetracosanoic acid, rk3vcw5y1l, n-tetracosanoate, lignozerinsaeure, tetracosansaeure, carnaubic acid, tetracosoic acid, tetracosanic acid
PubChem CID 11197
ChEBI CHEBI:28866
IUPAC Name tetracosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracosanoic acid
Punto di fusione 84.0°C to 86.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 272.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)22CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 02, I, 181
Indice di Merck 15, 5541
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in hot hydrocarbons and hot ketones
Peso formulazione 368.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Shiny Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetracosanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.