Learn More
Tetracosanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lignoceric Acid |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26) |
| Peso formulazione | 368.3654 |