Learn More
Tetracyanoethylene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17322481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17322481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17322481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138050050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracyanoethylene
CAS 670-54-2
Punto di fusione 196°C to 201°C
Punti di ebollizione 223°C (760 mmHg)
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Intervallo percentuale saggio ≥ 97.5% (Ex N)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6N4
Formula lineare (NC)2C=C(CN)2
Numero MDL 00001850
Quantità 5 g
Numero UN 3439
Fieser 13-289
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 9340
Sinonimo TCNE
InChI Key NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
IUPAC Name eth-1-ene-1,1,2,2-tetracarbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 128.09
Peso formulazione 128.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetracyanoethylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracyanomethylene