Learn More
Tetracycline Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10460264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10460264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10460264 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP912100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Tetracycline blocks protein synthesis and is used to select tetracycline-resistant recombinant plasmids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracycline Hydrochloride
Tipo Tetracycline Hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 64-75-5
pH 2.5
Punto di fusione 223°C
Perdita all'essiccatura 2.0% max.
Imballaggio Poly Bottle
Potency > 900μg/mg
Rotazione specifica -255 to -240°
Colore Yellow
Quantità 100 g
Formula molecolare C22H25ClN2O8
Indice di Merck 15, 9341
InChI Key HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
IUPAC Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 480.898
PubChem CID 129628373
Peso formulazione 480.9
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetracycline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.