Learn More
Tetracyclohexyltin
Codice prodotto. 11373487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373487 5 g 5g
11363487 1 g 1g
11383487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11373487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018822.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451.326 g/mol
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1449-55-4
Formula molecolare C24H44Sn
Molecular Weight (g/mol) 451.326
Numero MDL MFCD00014278
InChI Key JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
IUPAC Name tetracyclohexylstannane
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Specifica
Materiale o nome chimico Tetracyclohexyltin
Punto di fusione 241°C to 250°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3146
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C),
Peso formulazione 451.31
Forma fisica Powder