Learn More
Tetradecanamine, TRC
Codice prodotto. 30422005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2915305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetradecylamine
CAS 2016-42-4
Formula molecolare C14 H31 N
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Tetradecanamine (9CI','ACI), Tetradecylamine (6CI','8CI), 1-Aminotetradecane, 1-Tetradecylamine, Alamine 5D, Armeen 14, Armeen 14D, Farmin 40D, Monotetradecylamine, Myristylamine, n-Tetradecylamine, Nissan Amine MB, NSC 66437, Tetradecanamine
InChI Formula InChI=1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
IUPAC Name tetradecan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 213.4
Peso formulazione 213.2457