Learn More
Tetradecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510597
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
629-59-4
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
12389
CHEBI:41253
tetradecane
CCCCCCCCCCCCCC
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
629-59-4
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
12389
CHEBI:41253
tetradecane
CCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tetradecane
Punto di fusione 5.8°C
Colore Colorless
Densità 0.7670g/mL
Punti di ebollizione 252.0°C to 254.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C14H30
Formula lineare CH3(CH2)12CH3
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4300
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 171
Gravità specifica 0.767
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 198.39
Peso formulazione 198.39
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetradecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.