Learn More
Tetradecanedioic acid, 98%
Codice prodotto. 15496728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496728 25 g 25g
15486728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60254.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 821-38-5 | C14H26O4 | 258.358 g/mol
Tetradecanedioic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetradecanedioic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents amnd bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 821-38-5
Formula molecolare C14H26O4
Molecular Weight (g/mol) 258.358
Numero MDL MFCD00002743
InChI Key HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,12-dodecanedicarboxylic acid, tetradecane-1,14-dioic acid, 1,14-tetradecanedioic acid, unii-uec3ac47h1, dodecamethylenedicarboxylic acid, tetradecanedicarboxylic acid, uec3ac47h1, 1,12-dodecanedicarboxylicacid, tetradecanedicarboxylate, pubchem18099
PubChem CID 13185
ChEBI CHEBI:76308
IUPAC Name tetradecanedioic acid
SMILES C(CCCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetradecanedioic acid
Punto di fusione 124°C to 127°C
Formula lineare HOOC(CH2)12COOH
Quantità 25 g
Beilstein 1788202
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 258.35
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetradecanedioic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanedioic acid