Learn More
Tetradecanoic acid, 98%
Descrizione
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well ventilated place.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetradecanoic acid |
| Punto di fusione | 53°C to 56°C |
| Densità | 0.862 |
| Punti di ebollizione | 326°C |
| Punto d'infiammabilità | 175°C (347°F) |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 508624 |
| Indice di Merck | 14,6333 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 228.38 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetradecanoic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoic acid