Learn More
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11418597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418597 25 g 25g
11428597 100 g 100g
11438597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19704.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-63-0
Formula molecolare C14H27N
Molecular Weight (g/mol) 209.38
Numero MDL MFCD00019848
InChI Key MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
PubChem CID 64678
IUPAC Name tetradecanenitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tetradecanonitrile
Punto di fusione ∼19°C
Densità 0.83
Punti di ebollizione 226°C to 227°C (100 mmHg)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.4415
Quantità 25 g
Beilstein 1705598
Peso formulazione 209.38
Percent Purity 98%