Learn More
Tetradecyl sodium sulfate, 95%
Codice prodotto. 11944571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944571 25 g Bottiglia in vetro 25g
10458862 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11944571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420260250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-50-0
Formula molecolare C14H29NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 316.43
Numero MDL MFCD00007468
InChI Key UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC Name sodium;tetradecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetradecyl sodium sulfate
Punto di fusione 199.0°C
Colore White
Analisi elementare 94% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)13OSO3Na
Quantità 25 g
Peso formulazione 316.44
Percent Purity 95%
Forma fisica Micro-crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetradecyl sodium sulphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate