Learn More
Tetradecyltrimethyl-Ammonium Bromide, 98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17811381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17811381 100 g 100g
11484451 500 g -
11494451 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17811381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215210980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    93.45€ / 100g
    Risparmia 4.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1119-97-7
Formula molecolare C17H38BrN
Molecular Weight (g/mol) 336.40
Numero MDL MFCD00011770
InChI Key CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Myristyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Tetradecyltrimethyl-Ammonium Bromide
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
IUPAC Name trimethyl(tetradecyl)azanium;bromide
Peso formulazione 336.4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide