Learn More
Tetradecyltrimethylammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10743811 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10743811 25 g Recipiente per polveri in plastica 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10743811 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0611/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 245°C
CAS 1119-97-7
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Formula molecolare C17H38BrN
Numero MDL MFCD00011770
Sinonimo cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
InChI Key CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC Name trimethyl(tetradecyl)azanium bromide
Molecular Weight (g/mol) 336.40
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Peso formulazione 336.39g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.