Learn More
Tetraethoxysilane, 98%
Codice prodotto. 11467167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467167 500 mL 500mL
11433950 100 mL 100mL
11477167 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11467167 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14965.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
Solubility
Soluble in ethanol and 2-propanol.
Notes
Degrades in water. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-10-4
Formula molecolare C8H20O4Si
Molecular Weight (g/mol) 208.329
Numero MDL MFCD00009062
InChI Key BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC Name tetraethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Materiale o nome chimico Tetraethoxysilane
Punto di fusione °C to 85°C
Densità 0.934
Punti di ebollizione 168°C
Punto d'infiammabilità 46°C (116°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (C2H5O)4Si
Indice di rifrazione 1.383
Quantità 500 mL
Numero UN UN1292
Beilstein 1422225
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3851
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol and 2-propanol.
Peso formulazione 208.33
Percent Purity 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraethoxysilane
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl silicate