Learn More
Tetraethyl orthosilicate, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10779228 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10779228 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
10195897 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10779228 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420360010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-10-4
Formula molecolare C8H20O4Si
Molecular Weight (g/mol) 208.33
InChI Key BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC Name tetraethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Materiale o nome chimico Tetraethyl orthosilicate
Punto di fusione -77.0°C
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C to 169.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. Ethanol (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare Si(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.3820 to 1.3840
Quantità 1 L
Beilstein 01,334
Indice di Merck 15,3903
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viscosità 0.75 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 208.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraethyl orthosilicate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.