Learn More
Tetraethyl orthosilicate, 98%
Codice prodotto. 10357570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10357570 1 L Bottiglia in vetro 1L
10551981 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10679223 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10723084 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15204654 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10357570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-10-4
Formula molecolare C8H20O4Si
Molecular Weight (g/mol) 208.33
Numero MDL MFCD00009062
InChI Key BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC Name tetraethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethyl orthosilicate
Punto di fusione -77.0°C
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C to 169.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. Ethanol (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.3820 to 1.3840
Quantità 1 L
Beilstein 01,334
Indice di Merck 15,3903
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viscosità 0.75 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 208.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethyl orthosilicate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.