Learn More
Tetraethyl Orthosilicate, TRC
Codice prodotto. 30426580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426580 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29148050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethyl Orthosilicate
CAS 78-10-4
Formula molecolare C8H20O4Si
Quantità 50 g
Sinonimo R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
InChI Formula InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC Name tetraethyl silicate
Molecular Weight (g/mol) 208.33
Peso formulazione 208.1131